Få mere at vide
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
Artikelnummer. 10354603
Skift visning
Mængde:
1 L
25 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10354603 1 L 1 L
10523405 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354603 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SB02
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
  • Formulation: Liquid
  • Available in two sizes
  • Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 L
Indhold og opbevaring Solution. Store at 2-8°C.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Forsendelsestilstand Våd is