Få mere at vide
Invitrogen™ TMB Chromogen Solution (til ELISA )
Artikelnummer. 10445723
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
10445723 500 ml
1 options
Artikelnummer. 10445723 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 002023
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kan bruges som substrat for peberrodsperoxidase (HRP) i ELISA'er
Brug TMB (3,3', 5,5;-tetramethylbenzidin) kromogenopløsning som leveret. Ingen fortynding eller yderligere forberedelse er påkrævet. I nærvær af peroxidase (HRP, POD) vil TMB blive omdannet til en blå farve, der kan aflæses ved OD 650 nm.
Byg din egen immunoassay, celleanalyse, immunoassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Vådis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype TMB løsning
Substrater TMB
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase) substrat
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Våd is