Få mere at vide
Invitrogen™ Vævsekstraktionsreagens I
Artikelnummer. 10141153
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10141153 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10141153 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. FNN0071
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Lysisbuffer til total proteinekstraktion fra vævsprøver
Byg din egen immunoassay, celleanalyse, cellelyse, immunoassays, proteinprøveforberedelse og proteinrensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tissue Extraction Reagent I er en færdig Tris-baseret lysebuffer til total proteinekstraktion fra vævsprøver ved homogenisering. Cellelysater fremstillet med vævsekstraktionsreagens I er kompatible med immunoassays såsom ELISA western blot og Luminex assay.
Bufferformulering: 50 mM Tris, pH 7,4, 250 mM NaCl, 5 mM EDTA, 2 mM Na3VO4, 1 mM NaF, 20 mM Na4P2O7, 0,02% NaN3, vaskemiddel
Denne cellelysebuffer indeholder ikke proteasehæmmere og bør suppleres med 1 mM PMSF og proteasehæmmer-cocktail (Cat. Nej. A32955) lige før brug.
Vævsekstraktionsreagens I kan suppleres med salte, reduktionsmidler eller chelateringsmidler efter behov.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8 °C
Etikettype Enzymmærket
Produkttype Vævsekstraktionsreagens
Til brug med (applikation) Luminex Assay, Western Blot, Prøveforberedelse til ELISA
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris