Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ TBE-urea prøvebuffer (2X)
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Beskrivelse
For optimal ydeevne, Novex™ TBE-Urea Sample Buffer anbefales til brug med Novex™ TBE-urea geler.
- Indeholder urinstof og densitetsmiddel Ficoll™
- Giver skarpere, mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler, plus sporingsfarvestoffer bromphenolblåt og xylencyanol
Akrylamid Gel Elektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Prøveindlæsningsbuffer |
| Koncentration | 2 X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Gel kompatibilitet | Polyakrylamidgeler, agarosegeler |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese, blotting |
| Etiket eller farvestof | Bromphenol blå, xylencyanol |
| Produktlinje | Novex |
| Produkttype | TBE prøvebuffer |
| Mængde | 10 mL |
| Forsendelsestilstand | Våd is |