Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 6%
Artikelnummer. 12080116
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
12080116 12-brønd Pakke med 10
12070116 10-brønd Pakke med 10
12090116 15-brønd Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12080116 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EC68652BOX
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler. Novex TBE-Urea Gels har en holdbarhed på mellem 4 og 8 uger afhængig af geltype.
Novex™ TBE-Urea Gels er denaturerende polyacrylamidgeler, der opløser enkeltstrengede DNA-oligoer eller RNA i skarpe, tydelige bånd.
Novex™ TBE-Urea Gels er denaturerende polyacrylamidgeler, der opløser enkeltstrengede DNA-oligoer eller RNA i skarpe, tydelige bånd. Disse 6% geler er optimeret til analyse og oprensning af produkter fra 25 110 –baser, hvilket gør dem til et ideelt valg til syntetisk oligoanalyse og oprensning, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transkriptionsundersøgelser og northern blot-analyse.
Novex TBE-Urea Gels kan farves ved sølvfarvning, ethidiumbromid og SYBR™ Green farvningsteknikker efter elektroforese. De kompakte geler fås i 6%, 10% eller 15% formater og er designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell.
Fordele ved TBE-urea-gels:
  • Indeholder 7M urinstof for maksimal denaturering
  • Fremragende opløsning til hurtig størrelses- og renhedsbekræftelse af DNA- eller RNA-oligoer
  • Høj opløsning af korte enkeltstrengede oligonukleotider
  • Kræver ∼10% prøvekoncentration og volumen af store eller agarose gels
  • Nøjagtige og reproducerbare resultater
Formulering
Novex TBE-urea-geler fremstilles med højrenhedsreagenser, herunder Tris-base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED APS og 7M urea. Streng kvalitetskontrol sikrer, at geler og buffere er fri for DNase- og RNase.
Anbefalede buffere
For optimal ydeevne Novex™ anbefales TBE-urea-prøvebuffere og Novex™ TBE Running Buffer kraftigt til brug med disse geler. Til analytiske anvendelser Novex anbefales TBE-urea Sample Buffer, da den indeholder urea, densitetsmidlet Ficoll™, som giver skarpere, mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler, samt sporingsfarverne Bromophenol Blue og Xylene Cyanol.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Katalognummer refererer til en enkelt æske med 10 geler
• Novex™ TBE-Urea Gels har en holdbarhed på 4 til 8 uger afhængig af geltype. Opbevares
ved 4 °C.
Oversigt Novex TBE-Urea Gels, 6%, 12-brønd
Gel procent 6%
Gel Type TBE-Urea
Adskillelsesområde 25 til 110 bp
Wells 12-brønd
Mængde 10 geler/æske
Prøvetype Enkeltstrenget DNA Oligos/RNA
Forsendelsestilstand Våd is
Produkttype TBE Gel
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle