Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 15%
Artikelnummer. 12060126
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12060126
Brand: Invitrogen™ EC68855BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler. Novex TBE-Urea Gels har en holdbarhed på mellem 4 og 8 uger afhængig af geltype.
Novex™ TBE-Urea Gels er denaturerende polyacrylamidgeler, der opløser enkeltstrengede DNA-oligoer eller RNA i skarpe, tydelige bånd.
Novex™ TBE-Urea Gels er denaturerende polyacrylamidgeler, der opløser enkeltstrengede DNA-oligoer eller RNA i skarpe, tydelige bånd. Disse 15 % geler er optimeret til analyse og oprensning af produkter, der spænder fra 10 –40 baser, hvilket gør dem til et ideelt valg til syntetisk oligoanalyse og oprensning, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transkriptionsundersøgelser og northern blot-analyse.
Novex TBE-Urea Gels kan farves ved sølvfarvning, ethidiumbromid og SYBR™ Grønfarvningsteknikker efter elektroforese. De kompakte geler er tilgængelige i 6%, 10% eller 15% formater og er designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell.
Fordele ved TBE-Urea Gels:
• Indeholder 7M urea for maksimal denaturering
• Fremragende opløsning til bekræftelse af hurtig størrelse og renhed af DNA- eller RNA-oligoer
• Høj opløsning af korte enkeltstrengede oligonukleotider
• Kræver∼ 10 % prøvekoncentration og volumen af store eller agarosegeler
• Nøjagtige og reproducerbare resultater
Formulering
Novex TBE-Urea-geler er fremstillet med reagenser med høj renhed, herunder Tris-base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED, APS og 7M urinstof. Streng kvalitetskontrol sikrer, at geler og buffere er DNase- og RNase-frie.
Anbefalede buffere
For optimal ydeevne, Novex™ TBE-Urea prøvebuffere og Novex™ TBE Running Buffer anbefales kraftigt til brug med disse geler. Til analytiske applikationer, Novex TBE-Urea Sample Buffer anbefales indeholder urea, densitetsmidlet Ficoll™ , som giver skarpere, mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler, og sporingsfarvestofferne Bromophenol Blue og Xylene Cyanol.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Katalognummer refererer til en enkelt æske med 10 geler
• Novex™ TBE-Urea Gels har en holdbarhed på 4 til 8 uger afhængig af geltype. Opbevares
ved 4 °C.
Oversigt Novex TBE-Urea Gels, 15%, 15-brønd
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 15%
Gel Type TBE-Urea
Produkttype TBE Gel
Adskillelsesområde 10 til 40 bp
Wells 15-brønd
Mængde 10 geler/æske
Prøvetype Enkeltstrenget DNA Oligos/RNA
Forsendelsestilstand Våd is