Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 15%
Artikelnummer. 12040126
Skift visning
Wells:
10-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
12040126 10-brønd Pakke med 10
12060126 15-brønd Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12040126 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EC6885BOX
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler. Novex TBE-Urea Gels har en holdbarhed på mellem 4 og 8 uger afhængig af geltype.
Novex™ TBE-Urea Gels er denaturerende polyacrylamidgeler, der opløser enkeltstrengede DNA-oligoer eller RNA i skarpe, tydelige bånd.
Novex™ TBE-Urea Gels er denaturerende polyacrylamidgeler, der opløser enkeltstrengede DNA-oligoer eller RNA i skarpe, tydelige bånd. Disse 15 % geler er optimeret til analyse og oprensning af produkter, der spænder fra 10 –40 baser, hvilket gør dem til et ideelt valg til syntetisk oligoanalyse og oprensning, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transkriptionsundersøgelser og northern blot-analyse.
Novex TBE-Urea Gels kan farves ved sølvfarvning, ethidiumbromid og SYBR™ Grønfarvningsteknikker efter elektroforese. De kompakte geler er tilgængelige i 6%, 10% eller 15% formater og er designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell.
Fordele ved TBE-Urea Gels:
• Indeholder 7M urea for maksimal denaturering
• Fremragende opløsning til bekræftelse af hurtig størrelse og renhed af DNA- eller RNA-oligoer
• Høj opløsning af korte enkeltstrengede oligonukleotider
• Kræver∼ 10 % prøvekoncentration og volumen af store eller agarosegeler
• Nøjagtige og reproducerbare resultater
Formulering
Novex TBE-Urea-geler er fremstillet med reagenser med høj renhed, herunder Tris-base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED, APS og 7M urinstof. Streng kvalitetskontrol sikrer, at geler og buffere er DNase- og RNase-frie.
Anbefalede buffere
For optimal ydeevne, Novex™ TBE-Urea prøvebuffere og Novex™ TBE Running Buffer anbefales kraftigt til brug med disse geler. Til analytiske applikationer, Novex TBE-Urea Sample Buffer anbefales indeholder urea, densitetsmidlet Ficoll™ , som giver skarpere, mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler, og sporingsfarvestofferne Bromophenol Blue og Xylene Cyanol.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Katalognummer refererer til en enkelt æske med 10 geler
• Novex™ TBE-Urea Gels har en holdbarhed på 4 til 8 uger afhængig af geltype. Opbevares
ved 4 °C.
Oversigt Novex TBE-Urea Gels, 15%, 10-brønd
Gel procent 15%
Gel Type TBE-Urea
Adskillelsesområde 10 til 40 bp
Wells 10-brønd
Mængde 10 geler/æske
Prøvetype Enkeltstrenget DNA Oligos/RNA
Forsendelsestilstand Våd is
Produkttype TBE Gel
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle