Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ TBE Running Buffer (5X)
Beskrivelse
Novex™ TBE Gels giver den højest mulige opløsning til at analysere restriktionsfordøjelser og PCR-produkter. DNA-fragmenter, der spænder fra 10 til 3.000 basepar, er tydeligt opløst i skarpe, stramme bånd.
- Fremstillet med 0,5X TBE som gelbuffer
- Tilstrækkelig til god elektroforetisk adskillelse, men alligevel lav nok til at fremme DNA-protein-interaktioner
- TBE og DNA Retardation Gels er designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-celle
Akrylamid Gel Elektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Løbende buffer |
| Koncentration | 5 X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Gel kompatibilitet | Polyakrylamidgeler, agarosegeler |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese, blotting |
| Produktlinje | Novex |
| Produkttype | TBE Running Buffer |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |