Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ TBE geler, 6 %
Artikelnummer. 12095725
Wells:
1-brønd
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12095725
Brand: Invitrogen™ EC6265BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Novex™ TBE Gels 6% er designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell og leverer højopløsningsanalyse af restriktionsfordøjelser og PCR-produkter.
Novex™ TBE Gels 6% giver højopløsningsanalyse af restriktionsfordøjelser og PCR-produkter. Designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell, polyacrylamidgelerne giver skarpe, klart opløste, intense bånd og giver separationer af dobbeltstrengede DNA-fragmenter fra 65 250 –bp.
Novex TBE Gels fås i en række forskellige brøndformater og gelprocenter og kan farves med sølvfarvning, ethidium­ bromid og SYBR™ Grønfarvningsteknikker efter elektroforese.
Fordele ved TBE Gels til nukleinsyreseparation:
• Høj opløsning og følsomhed med lavere baggrundsfarvning
• Kræver∼ 10 % prøvekoncentration og volumen af store eller agarosegeler
• Effektiv blotting
• Nem ekstraktion af DNA fra geler
• Gelekstraktion interfererer ikke med enzymatiske reaktioner
• Nøjagtige og reproducerbare resultater
Formulering TBE
Novex geler er fremstillet med høj renhed Tris base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED og APS .
Anbefalede buffere For
optimal ydeevne, Novex™ TBE Running Buffer og Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer anbefales kraftigt til brug med disse geler. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer indeholder sporingsfarvestofferne Bromophenol Blue og Xylene Cyanol samt densitetsmidlet Ficoll™ , hvilket giver skarpere og mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Katalognummer henviser til en enkelt æske med 10 geler Opbevares
ved 4 °C.
Oversigt Novex TBE Gels, 6%, 10-brønd
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 6%
Gel Type TBE
Produkttype TBE Gel
Adskillelsesområde 65 til 250 bp
Wells 10-brønd
Mængde 10 geler/æske
Prøvetype Dobbeltstrenget DNA (dsDNA)
Forsendelsestilstand Våd is