Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ TBE geler, 6 %
Beskrivelse
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Novex™ TBE Gels 6% giver højopløsningsanalyse af restriktionsfordøjelser og PCR-produkter. Designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell, polyacrylamidgelerne giver skarpe, klart opløste, intense bånd og giver separationer af dobbeltstrengede DNA-fragmenter fra 65 250 –bp.
Novex TBE Gels fås i en række forskellige brøndformater og gelprocenter og kan farves med sølvfarvning, ethidium bromid og SYBR™ Grønfarvningsteknikker efter elektroforese.
Fordele ved TBE Gels til nukleinsyreseparation:
• Høj opløsning og følsomhed med lavere baggrundsfarvning
• Kræver∼ 10 % prøvekoncentration og volumen af store eller agarosegeler
• Effektiv blotting
• Nem ekstraktion af DNA fra geler
• Gelekstraktion interfererer ikke med enzymatiske reaktioner
• Nøjagtige og reproducerbare resultater
Formulering TBE
Novex geler er fremstillet med høj renhed Tris base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED og APS .
Anbefalede buffere For
optimal ydeevne, Novex™ TBE Running Buffer og Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer anbefales kraftigt til brug med disse geler. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer indeholder sporingsfarvestofferne Bromophenol Blue og Xylene Cyanol samt densitetsmidlet Ficoll™ , hvilket giver skarpere og mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Katalognummer henviser til en enkelt æske med 10 geler Opbevares ved 4 °C. |
| Oversigt | Novex TBE Gels, 6%, 1-brønd |
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock Mini-celle |
| Gel procent | 6% |
| Gel Type | TBE |
| Produkttype | TBE Gel |
| Adskillelsesområde | 65 til 250 bp |
| Wells | 1-brønd |
| Mængde | 10 geler/æske |
| Prøvetype | Dobbeltstrenget DNA (dsDNA) |
| Vis mere |