Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ TBE geler, 10 %
Artikelnummer. p-7250382
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells unitSize
12025735 10-brønd Pakke med 10
12035735 12-brønd Pakke med 10
12045735 15-brønd Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12025735 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EC6275BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Novex™ TBE Gels 10% designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell giver højopløsningsanalyse af restriktionsfordøjelser og PCR-produkter.
Novex™ TBE Gels 10% giver højopløsningsanalyse af restriktionsfordøjelser og PCR-produkter. Designet til at køre på XCell SureLock™ Mini-Cell, polyacrylamidgelerne giver skarpe, klart opløste, intense bånd og giver separationer af dobbeltstrengede DNA-fragmenter fra 35 120 –bp.
Novex TBE Gels fås i en række forskellige brøndformater og gelprocenter og kan farves med sølvfarvning, ethidium­ bromid og SYBR™ Grønfarvningsteknikker efter elektroforese.
Fordele ved TBE Gels til nukleinsyreseparation:
• Høj opløsning og følsomhed med lavere baggrundsfarvning
• Kræver∼ 10 % prøvekoncentration og volumen af store eller agarosegeler
• Effektiv blotting
• Nem ekstraktion af DNA fra geler
• Gelekstraktion interfererer ikke med enzymatiske reaktioner
• Nøjagtige og reproducerbare resultater
Formulering TBE
Novex geler er fremstillet med høj renhed Tris base, borsyre, EDTA, akrylamid, bisacrylamid, TEMED og APS .
Anbefalede buffere For
optimal ydeevne, Novex™ TBE Running Buffer og Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer anbefales kraftigt til brug med disse geler. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer indeholder sporingsfarvestofferne Bromophenol Blue og Xylene Cyanol samt densitetsmidlet Ficoll™ , hvilket giver skarpere og mere lige bånd end konventionelle densitetsmidler.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •Katalognummer henviser til en enkelt æske med 10 geler Opbevares
ved 4 °C.
Oversigt Novex TBE Gels, 10%, 10-brønd
Gel procent 10%
Gel Type TBE
Adskillelsesområde 35 til 120 bp
Wells 10-brønd
Mængde 10 geler/æske
Prøvetype Dobbeltstrenget DNA (dsDNA)
Forsendelsestilstand Våd is
Produkttype TBE Gel
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle