Få mere at vide
Invitrogen™ SYPRO™ Ruby Protein Blot Plet
Artikelnummer. 11590656
Skift visning
Mængde:
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590656 200 ml 200ml
1 options
Artikelnummer. 11590656 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S11791
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med immunfarvning (Western blotting), mikrosekvensering og massespektrometri
SYPRO™ Ruby-protein-blotfarve er en meget følsom, klar til brug fluorescerende farvning til proteiner på nitrocellulose- eller PVDF-membraner. Farvede proteiner kan ses med en standard UV-transilluminator eller med en laserscanner.
Proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolation og analyse
SYPRO Ruby Protein Blot Stain er en meget følsom, klar til brug fluorescerende farvning til proteiner på nitrocellulose- eller PVDF-membraner, hvilket gør det nemt at vurdere effektiviteten af proteinoverførsel til blot og afgøre, om banerne er lige belastede. Det er kompatibelt med immunfarvning (western blotting), mikrosekventering og massespektrometri. Farvede proteiner kan ses med blå-LED eller UV-transilluminator, eller med billedudstyr med passende filtre eller laser.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionssted In-Blot Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof SYPRO Rubin
Mængde 200 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Protein
Produktlinje SYPRO
Produkttype Proteinblotfarvning