Få mere at vide
Invitrogen™ SureLock Retrofit Kit til XCell II™ Mini-celle
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
SureLock™ mini-cellelåg, gelspændingskile og støbt mini-gelbufferdæmning.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Rumtemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (applikation) | 1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse |
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock™ Mini |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | XCell II, XCell SureLock |
| Type | Xcell Retrofit Kit |
| Mængde | 1 enhed |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Maks. Spænding | 1500 V |