Få mere at vide
Invitrogen™ SUMO Protease
Beskrivelse
Indeholder
SUMO Protease er forsynet med 10X højt saltindhold og 10X ingen saltfortyndingsbuffere.
SUMO Protease, også kendt som Ulp, er meget specifik for SUMO proteinfusion, der genkender den tertiære struktur af SUMO snarere end en aminosyresekvens.
- Meget aktiv spaltning
- Ingen uspecifik proteolyse (højt specifik spaltning)
- Aktivitet fra 2 °C til 37°
- En seks-histidinsekvens for at lette dens fjernelse fra den fordøjede proteinprøve
Anvendelse: Fjernelse af fusionsmærker fra rekombinante proteiner
Enhedsdefinition: En enhed af SUMO Protease er defineret som den mængde enzym, der er nødvendig for at spalte 85 μ% af 2 g substratprotein ved 30 °C på en time
Kvalitetskontrol: SUMO Protease har mere end 85 % enkeltbåndsrenhed uden ikke-specifik proteasekontamination; funktionelt testet for fravær af enhver ikke-specifik proteaseaktivitet
GST-mærket proteinoprensning, His-mærket proteinoprensning, protein- og peptidoprensning, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Værtsarter | S. cerevisiae |
| Indhold og opbevaring | SUMO Protease er forsynet med 10X højt saltindhold og 10X ingen saltfortyndingsbuffere. Opbevares ved -80 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 250 enheder |
Sikkerhed og håndtering
- SUMO Protease
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Nonidet P-40