Få mere at vide
Invitrogen™ Streptavidin agarose
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Beskrivelse
Indeholder
Streptavidin Agarose leveres som 10 ml af en 50 % opslæmning indeholdende 5 ml pakket gelbed i 0,01 M natriumphosphat (pH 7,2), 0,15 M NaCl og 0,02 % natriumazid.
- Især anvendelig som immunpræcipitationsreagens til antistoffer, der ikke binder godt til protein A
- Matrixen består af streptavidin kovalent bundet til tværbundne 4% agaroseperler gennem en 15-atom spacer-arm
- Streptavidin Agarose kan binde 3 til 8 mg biotinyleret IgG/ml gel
Immunpræcipitation, protein- og peptidoprensning, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Mængde | 5 mL |
| Indhold og opbevaring | Streptavidin Agarose leveres som 10 ml af en 50 % opslæmning indeholdende 5 ml pakket gelbed i 0,01 M natriumphosphat (pH 7,2), 0,15 M NaCl og 0,02 % natriumazid. Opbevares ved 4 °C. |
| Form | Flydende suspension |
| Produkttype | Streptavidin agarose |