Få mere at vide
Invitrogen™ StainEase™ Farvningsbakker
Artikelnummer. 10093712
Skift visning
Mængde:
2 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10093712 2 pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 10093712 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NI2400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
StainEase™ Gelfarvningsbakke leveres med to klare polykarbonatbeholdere, to hvide polykarbonatfiltre, to klare polycarbonatlåg med håndtag og vandtætte lågetiketter.
Pletter og opløsninger kan ændres uden at skulle håndtere gelen
De StainEase Gelfarvningsbakke er en bekvem måde at plette minigeler jævnt på og forhindre geler i at gå i stykker. Farvningsbakken inkluderer en perforeret si-indsats, der holder gelen og dræner pletten, et låg og en ydre beholder. Passer nemt til op til fire mini-geler.
Proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold: StainEase™ Gelfarvningsbakke leveres med to klare polykarbonatbeholdere, to hvide polykarbonatfiltre, to klare polycarbonatlåg med håndtag og vandtætte lågetiketter.
Mængde 2 pakke
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje StainEase
Produkttype Farvningsbakke