Få mere at vide
Invitrogen™ SimplyBlue™ SafeStain
Beskrivelse
Indeholder
SimplyBlue™ SafeStain is supplied as a 1X ready-to-use staining reagent.
SimplyBlue SafeStain er en klar til brug, hurtig, følsom og sikker Coomassie G-250-farve til visualisering af proteinbånd på polyacrylamidgeler og på tørre PVDF-membraner. SimplyBlue SafeStain er fuldstændig ufarligt og kræver ikke methanol eller eddikesyrefikseringsmidler eller affarvninger. Risiko for farlig eksponering og ubehagelige lugte er elimineret, hvilket skaber et sundere laboratoriemiljø.
Funktionerne omfatter:
• En nem at udføre protokol, der kan gennemføres på mindre end tre timer. For øget hastighed kan en simpel mikrobølgeprocedure gennemføres på 12 minutter
• Affarvning er ikke påkrævet, men kan udføres med deioniseret vand for at opnå maksimal følsomhed, især når der udføres nedstrømsanalyser såsom massespektrometri, eller når en krystalklar baggrund er påkrævet
• Følsom —påvisning ned til 7 ng protein
• Hurtig registrering —1μ g protein på så lidt som fem minutter efter farvning
• Praktisk sparer værdifuld —tid ved at springe reagensfremstilling over med denne brugsklare formulering
• Ikke-farligt spar —penge og besvær forbundet med farlig forsendelse og bortskaffelse af farligt affald
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | SimplyBlue™ SafeStain leveres som et 1X klar-til-brug farvningsreagens. Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. Der er ingen HazMat-afgifter forbundet med dette produkt. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Farve | Blå |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Coomassie |
| Mængde | 3,5 l |
| Målmolekyle | Protein |
| Produktlinje | SimplyBlue |
| Produkttype | Sikker proteinfarvning |