Få mere at vide
Invitrogen™ SimplyBlue™ SafeStain
Artikelnummer. 10432072
Skift visning
Mængde:
1 l
3,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
3.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10432072 1 l 1 L
10533053 3,5 l 3.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432072 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC6060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 DKK
    1792.65 DKK / 1 L
    Spare 267.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
SimplyBlue™ SafeStain is supplied as a 1X ready-to-use staining reagent.
SimplyBlue SafeStain er en klar til brug, hurtig, følsom og sikker Coomassie G-250-farve til visualisering af proteinbånd på polyacrylamidgeler og på tørre PVDF-membraner.
SimplyBlue SafeStain er en klar til brug, hurtig, følsom og sikker Coomassie G-250-farve til visualisering af proteinbånd på polyacrylamidgeler og på tørre PVDF-membraner. SimplyBlue SafeStain er fuldstændig ufarligt og kræver ikke methanol eller eddikesyrefikseringsmidler eller affarvninger. Risiko for farlig eksponering og ubehagelige lugte er elimineret, hvilket skaber et sundere laboratoriemiljø.
Coomassie G-250-farve til visualisering af proteinbånd på polyacrylamidgeler og på tørre PVDF-membraner. SimplyBlue SafeStain er fuldstændig ufarligt og kræver ikke methanol eller eddikesyrefikseringsmidler eller affarvninger. Risiko for farlig eksponering og ubehagelige lugte er elimineret, hvilket skaber et sundere laboratoriemiljø.
Funktionerne omfatter:
• En nem at udføre protokol, der kan gennemføres på mindre end tre timer. For øget hastighed kan en simpel mikrobølgeprocedure gennemføres på 12 minutter
• Affarvning er ikke påkrævet, men kan udføres med deioniseret vand for at opnå maksimal følsomhed, især når der udføres nedstrømsanalyser såsom massespektrometri, eller når en krystalklar baggrund er påkrævet
• Følsom —påvisning ned til 7 ng protein
• Hurtig registrering —1μ g protein på så lidt som fem minutter efter farvning
• Praktisk sparer værdifuld —tid ved at springe reagensfremstilling over med denne brugsklare formulering
• Ikke-farligt spar —penge og besvær forbundet med farlig forsendelse og bortskaffelse af farligt affald
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring SimplyBlue™ SafeStain leveres som et 1X klar-til-brug farvningsreagens. Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring. Der er ingen HazMat-afgifter forbundet med dette produkt.
Detektionssted In-Gel Detektion
Farve Blå
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Coomassie
Mængde 1 l
Målmolekyle Protein
Produktlinje SimplyBlue
Produkttype Sikker proteinfarvning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SimplyBlue SafeStain
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, monohydrate, ethanol