Få mere at vide
Invitrogen™ SilverXpress™ Sølvfarvningssæt
Artikelnummer. 10052662
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
10052662 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10052662 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC6100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Dette sæt indeholder tilstrækkeligt med reagenser til at farve 25 minigels. Indeholder: 125 ml Sensitizer, 125 ml Stainer A, 125 ml Stainer B, 125 ml Developer, 125 ml Stopper-opløsning
Farvningen er færdig på lidt over en time
De SilverXpress™ Silver Staining Kit er et meget følsomt sølvfarvningssæt, der giver nanogramniveaufølsomhed med minimal baggrund. Den nemme at følge protokol kræver mindre samlet tid end standard Coomassie™ .
  • Meget følsom proteinfarvning
  • Krystalklare baggrunde
Proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder tilstrækkelige reagenser til at farve 25
minigeler Indeholder:
125 mL Sensibilisator
125 mL Farve A
125 mL Farve B
125 mL Fremkalder
125 Stopopløsning Opbevar
kit ved 2 °C til 8 °C. Stabil i 6 måneder ved opbevaring under disse forhold.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof SilverXpress Sølv bejdse
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Protein
Produktlinje SilverXpress
Produkttype Protein Gel Stain-kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SilverXpress Silver Staining Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate, Ammonium hydroxide, Sodium hydroxide, Glutaraldehyde, Formaldehyde