Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Sharp Pre-stained Protein Standard
Artikelnummer. 10640504
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
Pakningsstørrelse:
500µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10640504 2 x 250 μl 500µL
1 options
Artikelnummer. 10640504 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 DKK
    2106.65 DKK / 500µL
    Spare 343.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Indeholder
Novex Sharp Pre-stained Protein Standards leveres som 2 x 250 μl (i alt 50 påføringer af 10 μl hver) af en færdig standardblanding Novex Sharp Pre-Stained standard loading buffer består af 65 mM Tris pH 6,5, 30% glycerol, 2% SDS og 2,5 mM ETDA
Designet til nøjagtig, nem og bekvem molekylvægtestimering af en bred vifte af molekylvægtsproteiner under SDS-PAGE og Western blotting
  • Nøjagtig - skarpe bånd til nøjagtig estimering af molekylvægt
  • Entydigt - hvert bånd i standarden er præ-farvet med en unik farve for nem fortolkning af resultater
  • Omfattende - en bred vifte af molekylvægtsbånd bestående af 12 proteiner i området fra 3,5 til 260 kDa
  • Praktisk - en klar til brug formulering eliminerer behovet for at opvarme, reducere eller tilføje prøvebuffer før brug
  • Tilpasningsbar - egnet til de fleste geltyper, anbefales til brug med Novex™ NuPAGE™ Tris-Glycin og Tricin geler
  • Gel kompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels
De Novex Sharp Protein Standard er også tilgængelig i et ufarvet format.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Novex™ Sharp Pre-stained Protein Standards leveres som 2 x 250μ L (i alt 50 ansøgninger af 10μ L hver) af brugsklar standardblanding. De Novex™ Sharp Pre-Stained standard loading buffer består af 65 mM Tris pH 6,5, 30% glycerol, 2% SDS og 2,5 mM ETDA.
Opbevares ved -20 °C.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Antal markører 12
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 3,5 til 260 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine geler, Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels
Molekylvægt (g/mol) 260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje Novex
Produkttype Proteinstige
Plet type Blå, Gul, Pink
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE