Få mere at vide
Invitrogen™ SeeBlue™ Forfarvet proteinstandard
Artikelnummer. 10237352
Skift visning
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10237352 500μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10237352 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1292.00 DKK
    1136.65 DKK / 500µL
    Spare 155.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
Includes
500 μL (50 påføringer af μhver 10 L) leveret i et plastikhætteglas Loading Buffer består af Tris-HCl, Formamid, SDS og Phenol Red
Det gør det nemt at følge udviklingen af din gel-run og er et fremragende værktøj til at vurdere Western transfer-effektivitet.
De SeeBlue Pre-Stained Standard kan bruges med NuPAGE™ tris-glycin og tricin geler.
  • Ni polypeptider, der opløses i skarpe, stramme blå bånd i –intervallet 4 200 kDa (afhængigt af buffersystemet)
  • En fremragende indikator til at bedømme vestlig overførselseffektivitet
  • Et format, der er klar til —brug, der ikke kræves blanding, opvarmning eller reduktion
  • Gel kompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels
Denne standard er forreduceret og indeholder ikke reducerende reagenser i påfyldningsbufferen.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Order Info
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 500μ L (50 applikationer af 10μ l hver) leveres i et plastikhætteglas. Loading Buffer består af Tris-HCl, Formamid, SDS og Phenol Red.
Opbevares ved 4 °C.
Farve Blå
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Antal markører 9
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 4 til 200 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine geler, Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels
Molekylvægt (g/mol) 198, 62, 49, 38, 28, 18, 14, 6, 3 kDa
Mængde 500μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje SeeBlue
Produkttype Proteinstige
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE