Få mere at vide
Invitrogen™ SeeBlue™ Plus2 præ-farvet protein standard
Artikelnummer. 10174502
Skift visning
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
500µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10174502 500μ L 500µL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10174502 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    1708.65 DKK / 500µL
    Spare 401.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
500 μL (50 påføringer af μhver 10 L) leveret i et plastikhætteglas Loading Buffer består af Tris-HCl, Formamid, SDS og Phenol Red
Giver dig mulighed for nemt at visualisere proteinmolekylvægtsintervaller under elektroforese og hurtigt evaluere vestlig overførselseffektivitet
De SeeBlue™ Plus2 Pre-Stained Standard indeholder 10 proteiner: 8 blåfarvede og 2 med kontrastfarver, hvilket giver nemmere båndidentifikation. Den kan bruges med NuPAGE™ tris-glycin og tricingeler.
  • 10 polypeptider opløst i 8 blå og 2 farvede bånd i området fra 4 til 250 kDa (afhængigt af buffersystemet)
  • Øjeblikkelig, utvetydig bandidentifikation
  • Et format, der er klar til —brug, der ikke kræves blanding, opvarmning eller reduktion
  • Gel kompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetat geler
Denne standard er forreduceret og indeholder ikke reducerende reagenser i påfyldningsbufferen.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 500μ L (50 applikationer af 10μ L hver) leveres i et plastikhætteglas. Loading Buffer består af Tris-HCl, Formamid, SDS og Phenol Red.
Opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Antal markører 10
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 3 til 200 kDa
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine geler, Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetat geler
Molekylvægt (g/mol) 198, 98, 62, 49, 38, 28, 17, 14, 6, 3 kDa
Mængde 500μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje SeeBlue
Produkttype Proteinstige
Plet type Blå, Gul, Pink
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SEEBLUE PLUS 2 PRE-STAINED STANDARD
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide