Få mere at vide
Secondary Antibody Solution Alk-Phos. Conjugated (Anti-Mouse)
Pre-diluted, ready-to-use formulation containing alkaline phosphatase labeled polyclonal antibodies in a proprietary stabilizing reagent.
Marca:  Invitrogen WP20006
Código de producto. 10013103
  • 774.00 DKK / 200ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
A goat anti-mouse polyclonal alk-phos conjugate, this Secondary antibody is compatable with both chemiluminescent and chromogenic methods of immunodetection, and will identify antigens bound with a primary mouse antibody.
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polyclonal
Goat
Whole Antibody
Mouse
Liquid
Mouse
Alkaline Phosphatase (AP)
100 mL (2 Bottles)
Secondary
Store in refrigerator (2–8°C).
IgG
Wet Ice
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.