Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Hurtig Tris-Glycin SDS Løbebuffer (pulver)
Artikelnummer. 31904847
Skift visning
Mængde:
5 pakker
Artikelnummer. Mængde
31904847 5 pakker
1 options
Artikelnummer. 31904847 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2678
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen Novex Rapid Tris-Glycine SDS Running Buffer (Powder) leverer mere end 50% hurtigere SDS-PAGE kørselstider sammenlignet med traditionelle Tris-Glycine buffere, uden at gå på kompromis med separationsydelsen. Kompatibel med alle Tris-Glycine-geler, den tilbyder opbevaring ved stuetemperatur og en holdbarhed på 2 år.
Invitrogen Novex Rapid Tris-Glycine SDS Running Buffer (pulver) er designet til markant at reducere SDS-PAGE kørselstider, samtidig med at separationsydelsen opretholdes. Ved at muliggøre separationer over 50 % hurtigere end traditionelle Tris-Glycine løbebuffere, understøtter denne hurtige buffer mere effektiv proteinelektroforese uden at gå på kompromis med båndopløsningen. Kompatibel med alle Tris-Glycine-geler, inklusive både præfabrikerede og håndlavede formater, tilbyder pulverformen fleksibel tilberedning, opbevaring ved stuetemperatur, to års holdbarhed og er designet til praktisk rutinemæssig brug.
Funktioner og fordele inkluderer:
  • Mere end 50% hurtigere SDS-PAGE-separationer—reducerer markant elektroforese-kørselstiderne sammenlignet med traditionelle Tris-Glycine-buffere, hvilket accelererer proteinanalyse-workflows
  • Opretholder separationsydelse—med hurtigere kørselstider opnået med minimal indvirkning på båndopløsning og samlet separationskvalitet
  • Kompatibel med alle Tris-Glycine-geler—designet til brug med Tris-Glycine-gelsystemer, inklusive både Novex Tris-Glycine og SureCast håndstøbte geler
  • Pulverformat til fleksibel forberedelse—forbered frisk løbebuffer efter behov for at understøtte ensartet elektroforese og forenkle laboratoriearbejdsgange
  • Opbevaring ved stuetemperatur og pulverformat med lang holdbarhed—muliggør bekvemt opbevaring med to års holdbarhed for forbedret lagerstyring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Format Pulver
Gel Type Tris-glycin
Formulering Hurtig Tris-glycin SDS løbebuffer
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Mængde 5 pakker
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Tilstrækkelig til Forberedelse af 5 L løbebuffer
Produktlinje Novex
Produkttype SDS Kørende Buffer
Til brug med (udstyr) Elektroforesekamre
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.