Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Hurtig Tris-Glycin SDS løbebuffer (10X, 500 ml)
Artikelnummer. 31904519
Skift visning
Mængde:
5 pakker
Artikelnummer. Mængde
31904519 5 pakker
1 options
Artikelnummer. 31904519 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2679
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Invitrogen Novex Rapid Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X, 500 ml) leverer over 50% hurtigere SDS-PAGE kørtider end traditionelle Tris-Glycine-buffere uden at gå på kompromis med separationsydelsen. Leveret som en færdig væske med en holdbarhed på 12 måneder, opbevaret ved 2 °C til 8 °C.
Invitrogen Novex Rapid Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X, 500 ml) er designet til markant at reducere SDS-PAGE kørselstider, samtidig med at separationsydelsen opretholdes. Ved at muliggøre separationer over 50 % hurtigere end traditionelle Tris-Glycine løbebuffere, understøtter denne hurtige buffer mere effektiv proteinelektroforese uden at gå på kompromis med båndopløsningen. Leveret som et færdiggjort flydende koncentrat, tillader 10X-formatet bekvem fortynding og ensartet tilberedning med en holdbarhed på 12 måneder, når det opbevares i køleskab ved 2 –8 °C.
Funktioner og fordele inkluderer:
  • Mere end 50% hurtigere SDS-PAGE-separationer—reducerer markant elektroforese-kørselstiderne sammenlignet med traditionelle Tris-Glycine-buffere, hvilket accelererer proteinanalyse-workflows
  • Opretholder separationsydelse—med hurtigere kørselstider opnået med minimal indvirkning på båndopløsning og samlet separationskvalitet
  • Kompatibel med alle Tris-Glycine-geler—designet til brug med Tris-Glycine-gelsystemer, inklusive både Novex Tris-Glycine og SureCast håndstøbte geler
  • Koncentreret 10X-format—færdiggjort væske muliggør simpel fortynding og konsekvent bufferforberedelse
  • Køleopbevaring med defineret holdbarhedsvæskeformat—kræver opbevaring ved 2 –8 °C og tilbyder en holdbarhed på 12 måneder for pålidelig rutinemæssig brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Format Flaske
Gel Type Tris-glycin
Volumen (metrisk) 500 mL
Formulering Hurtig Tris-glycin SDS løbebuffer
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Mængde 5 pakker
Opbevaringskrav Opbevar ved 2°til 8°grader.
Tilstrækkelig til Forberedelse af 5 L løbebuffer
Produktlinje Novex
Produkttype SDS Kørende Buffer
Til brug med (udstyr) Elektroforesekamre
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.