Få mere at vide
Invitrogen™ Novex RANTES Menneske ELISA Kit
Mængde:
96 analyser
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
Reguleret ved aktivering Normal T-celle Udtrykt& Udskilt (RANTES) er en del af kemokin-superfamilien.
Celleanalyse, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Plasma, Supernatant |
| Til brug med (applikation) | Kolorimetrisk |
| Gen-id (Entrez) | 6352 |
| Sættets indhold | Antistof-HRP, kromogen, Kontrolelementer, Fortyndingsmidler, Pladebetræk, Forbelagt plade, Standard, Stop løsning, Vaskebuffer |
| Præcision | 2pg/mL |
| Mængde | 96 analyser |
| Regulatorisk status | Kun til forskningsbrug (RUO) |
| Mål | Chemokine (CC motiv) ligand 5 |
| Test tid | 2.5 hr. |