Få mere at vide
Invitrogen™ PVDF/Filter Papir Sandwich, 0,2μ m, 8,3 x 7,3 cm
Artikelnummer. 10594803
Skift visning
Mængde:
20 sandwiches med membran/filterpapir
Artikelnummer. Mængde
10594803 20 sandwiches med membran/filterpapir
1 options
Artikelnummer. 10594803 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC2002
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forudskåret og færdigmonteret klar —til protein blotting/overførsel
Der medfølger 20 sandwich med membran/filterpapir til 20 overførsler. Et proteins egenskaber (dvs. ladning, hydrofobicitet osv.) påvirke dets evne til at binde sig til membranoverflader
Anvendelser Western transfer, proteinsekventering, aminosyreanalyse, fastfase assaysystemer
Dimensioner 8,3 x 7,3 cm
Porestørrelse 0,2 m μ
Bindingskapacitet 50 til 150μ g/ cm2 for store, kugleformede proteiner; >150 μg/cm 2 for mindre peptider.
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8.3 cm
Bredde (metrisk) 7.3 cm
Mængde 20 sandwiches med membran/filterpapir
Format Sandwich
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 7.3 cm x 8.3 cm
Tykkelse 0.8 mm
Produktlinje Novex