Få mere at vide
Invitrogen™ ProBond™ Oprensningssystem
Artikelnummer. 10504813
Skift visning
Mængde:
6 rensninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10504813 6 rensninger Hver
1 options
Artikelnummer. 10504813 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K85001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Indeholder
6 x 2mL harpikskolonner og buffere til naturlig og denaturerende oprensning; 12 ml ProBond forladet harpiks
Designet til oprensning af rekombinante proteiner, der indeholder en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Bruger proprietære ProBond nikkelchelaterende harpiks og leveres med native og denaturerende buffere til effektiv oprensning af rekombinante proteiner under forskellige forhold
His-tagget proteinoprensning, protein- og peptidoprensning, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Affjedring
Produkttype ProBond™ Oprensningssystem
Indhold og opbevaring Seks 2-ml harpikskolonner og buffere til naturlig og denaturerende oprensning. Tolv milliliter af ProBond™ forladet harpiks. Opbevares ved +4 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Protein tag Hans Tag
Mængde 6 rensninger
Produktlinje ProBond