Få mere at vide
Invitrogen™ Human Tau (i alt) ELISA Kit
Artikelnummer. p-4926686
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
Artikelnummer. 10233213
Brand: Invitrogen™ KHB0042
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Pre-coated plate, standard, biotinylated detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Tau (i alt) ELISA kvantificerer Hu Tau i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Tau, uafhængigt af phosphoryleringstilstand. Metodens princip The Human Tau solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tau er et neuronalt mikrotubuli-associeret protein, der overvejende findes på axoner. Taus funktion er at fremme tubulinpolymerisering og stabilisere mikrotubuli. C-terminalen binder axonale mikrotubuli, mens N-terminalen binder neurale plasmamembrankomponenter, hvilket tyder på, at tau fungerer som et linkerprotein mellem begge. Aksonal polaritet er forudbestemt af TAU/MAPT-lokalisering (i neuroncellen) i domænet af cellelegemet defineret af centrosomet. De korte isoformer tillader plasticitet af cytoskelettet, mens de længere isoformer fortrinsvis kan spille en rolle i dets stabilisering. I sin hyperfosforylerede form er Tau hovedbestanddelen af parrede spiralformede filamenter (PHF), byggestenen i neurofibrillære læsioner i hjernen med Alzheimers sygdom (AD). Hyperfosforylering forringer Taus mikrotubulibindingsfunktion, hvilket resulterer i destabilisering af mikrotubuli i AD-hjerner, hvilket i sidste ende fører til degeneration af de berørte neuroner. Talrige serin/threoninkinaser phosphorylerer Tau, herunder GSK-3beta, proteinkinase A (PKA), cyclinafhængig kinase 5 (cdk5) og caseinkinase II. Hyper-fosforyleret Tau findes i neurofibrillære læsioner i en række og andre lidelser i centralnervesystemet, såsom Picks sygdom, frontotemporal demens, cortico-basal degeneration og progressiv supranukleær parese.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Vådis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P10636
Analyseområde 31 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed <10 pg/mL
Koncentration 31 til 2000 pg/ml
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Cerebrospinalvæske, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 4137
Gen symbol DDPAC,FTDP-17 L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 6.5%
Intraassay CV 4.6
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Markør Gene Tau
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cerebrospinalvæske 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Tau
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs