Få mere at vide
Invitrogen™ Human Tau (i alt) ELISA Kit
Artikelnummer. 10486103
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10486103 96 prøver 96 tests
10233213 2 x 96 prøver 192 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486103 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHB0041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6160.00 DKK
    5667.65 DKK / 96 tests
    Spare 492.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Pre-coated plate, standard, biotinylated detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Tau (i alt) ELISA kvantificerer Hu Tau i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Tau, uafhængigt af phosphoryleringstilstand. Metodens princip The Human Tau solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tau er et neuronalt mikrotubuli-associeret protein, der hovedsageligt findes på axoner. Taus funktion er at fremme tubuliinpolymerisation og stabilisere mikrotubuli. C-terminalen binder axonale mikrotubuli, mens N-terminalen binder neurale plasmamembrankomponenter, hvilket antyder, at Tau fungerer som et bindeprotein mellem begge. Axonal polaritet er forudbestemt af TAU/MAPT-lokalisering (i den neuronale celle) i det cellelegeme, der defineres af centrosomet. De korte isoformer muliggør plasticitet af cytoskelettet, mens de længere isoformer fortrinsvis kan spille en rolle i dets stabilisering. I sin hyperfosforylerede form er Tau hovedkomponenten i parrede helikale filamenter (PHF), byggestenen for neurofibrillære læsioner i Alzheimers sygdom (AD) hjerne. Hyperfosforylering nedsætter Taus mikrotubulibindingsfunktion, hvilket resulterer i destabilisering af mikrotubuli i AD-hjerner, hvilket i sidste ende fører til degeneration af de berørte neuroner. Talrige serin/threonin-kinaser fosforylerer Tau, herunder GSK-3beta, proteinkinase A (PKA), cyclin-afhængig kinase 5 (cdk5) og kaseinkinase II. Hyperfosforyleret Tau findes i neurofibrillære læsioner i en række og andre centralnervesystemlidelser såsom Picks sygdom, frontotemporal demens, kortiko-basal degeneration og progressiv supranukleær parese.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Vådis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P10636
Analyseområde 31 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed <10 pg/mL
Koncentration 31 til 2000 pg/ml
Indhold og opbevaring Forbelagt plade(r), standard eller kalibrator, detektorantistof, HRP-konjugat, fortyndingsmidler, vaske-buffer, substrat(er) og stopopløsning. Opbevar kittet ved 2-8 °C. Se produktmanual for detaljeret indhold og opbevaringsforhold for maksimal stabilitet.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Cerebrospinalvæske, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G-protein beta1/gamma2 subunit-interagerende faktor 1; map tau; mapt; MAPTL; MGC138549; mikrotubuli-associeret protein tau; mikrotubuli-associeret protein tau; mikrotubuli-associeret protein tau, isoform 4; mikrotubuli; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillært sammenfiltringsprotein; neurofibrillære sammenfiltringer; neuronal markør; parret helikal filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; protein fosfatase 1, regulatorisk underenhed 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau mikrotubuli-associeret protein; Tau-protein; Tau-4; Tau5; Ukendt (protein for MGC:134287)AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G-protein beta1/gamma2 subunit-interagerende faktor 1; map tau; Mapt; MAPTL; MGC138549; mikrotubuli-associeret protein Tau; mikrotubuli-associeret protein Tau; mikrotubuli-associeret protein Tau; mikrotubuli-associeret protein tau, isoform 4; mikrotubuli; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillært sammenfiltringsprotein; neurofibrillære sammenfiltringer; Neuronal markør; parret helikal filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; proteinphosphatase 1, regulatorisk underenhed 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau mikrotubuli-associeret protein; Tau-protein; Tau-4; Tau5; Ukendt (protein for MGC:134287); DDPAC; FTDP-17L; MSTD; MTBT1; MTBT2; PPND; PPP1R103; TAU; MAPT
Gen-id (Entrez) 4137
Gen symbol DDPAC,FTDP-17 L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 6.5%
Intraassay CV 4.6%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, standard fortyndingsbuffer, biotinyleret detektionsantistof, streptavidin-HRP, HRP-fortynder, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbede pladedæksler, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Markør Gene Tau
Protein aliaser Neurofibrillært tangle-protein, parret helikal filament-tau, PHF-tau
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cerebrospinalvæske 50μ L, Supernatant 50μ L
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav 2-8 °C
Mål Tau
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 4 hr
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Human Tau (Total) ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM AZIDE