Få mere at vide
Invitrogen™ Human Tau (i alt) ELISA Kit
Artikelnummer. 10233213
Skift visning
Mængde:
2 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
192 tests
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10233213 2 x 96 prøver 192 tests
10486103 96 prøver 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10233213 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHB0042
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Pre-coated plate, standard, biotinylated detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Tau (i alt) ELISA kvantificerer Hu Tau i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu Tau, uafhængigt af phosphoryleringstilstand. Metodens princip The Human Tau solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tau is a neuronal microtubule-associated protein found predominantly on axons. The function of Tau is to promote tubulin polymerization and stabilize microtubules. The C-terminus binds axonal microtubules while the N- terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton while the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization. In its hyper-phosphorylated form, Tau is the major component of paired helical filaments (PHF), the building block of neurofibrillary lesions in Alzheimer's diseases (AD) brain. Hyper-phosphorylation impairs the microtubule binding function of Tau, resulting in the destabilization of microtubules in AD brains, ultimately leading to the degeneration of the affected neurons. Numerous serine/threonine kinases phosphorylate Tau, including GSK-3beta, protein kinase A (PKA), cyclin-dependent kinase 5 (cdk5) and casein kinase II. Hyper-phosphorylated Tau is found in neurofibrillary lesions in a range and other central nervous system disorders such as Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Vådis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P10636
Analyseområde 31 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed <10 pg/mL
Koncentration 31 til 2000 pg/ml
Indhold og opbevaring Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Konjugeret HRP
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Cerebrospinalvæske, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gene Alias AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; Mapt; MAPTL; MGC138549; microtubule associated protein tau; microtubule-associated protein tau; microtubule-associated protein tau, isoform 4; microtubules; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; paired helical filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau microtubule-associated protein; tau protein; Tau-4; Tau5; Unknown (protein for MGC:134287)AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; Mapt; MAPTL; MGC138549; microtubule associated protein tau; microtubule-associated protein tau; microtubule-associated protein tau, isoform 4; microtubules; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; paired helical filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau microtubule-associated protein; tau protein; Tau-4; Tau5; Unknown (protein for MGC:134287); DDPAC; FTDP-17L; MSTD; MTBT1; MTBT2; PPND; PPP1R103; TAU; MAPT
Gen-id (Entrez) 4137
Gen symbol DDPAC,FTDP-17 L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 6.5%
Intraassay CV 4.6%
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Biotinyleret detektionsantistof, Streptavidin-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof Biotin
Markør Gene Tau
Protein aliaser Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cerebrospinalvæske 50μ L, Supernatant 50μ L
Forsendelsestilstand Wet Ice
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål Tau
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hr