Få mere at vide
Invitrogen™ Mouse Tau (i alt) ELISA Kit
ELISA
Brand:  Invitrogen™ KMB7011
4484.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24080" to get your promotional price.
Produktkode 10736333
  • 5900.00 DKK / Hver
Buy 2 and Get 24% Discount
Brug rabatkode 24080 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Musen Tau (i alt) ELISA kvantificerer Ms Tau i humane hjernehomogenater, cellelysater, bufferopløsninger eller cellekulturmedier. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant MS Tau, uafhængig af phosphoryleringstilstand. Metodens princip The Mouse Tau solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tau er et neuronalt mikrotubuli-associeret protein, der overvejende findes på axoner. Taus funktion er at fremme tubulinpolymerisering og stabilisere mikrotubuli. C-terminalen binder axonale mikrotubuli, mens N-terminalen binder neurale plasmamembrankomponenter, hvilket tyder på, at tau fungerer som et linkerprotein mellem begge. Aksonal polaritet er forudbestemt af TAU/MAPT-lokalisering (i neuroncellen) i domænet af cellelegemet defineret af centrosomet. De korte isoformer tillader plasticitet af cytoskelettet, mens de længere isoformer fortrinsvis kan spille en rolle i dets stabilisering. I sin hyperfosforylerede form er Tau hovedbestanddelen af parrede spiralformede filamenter (PHF), byggestenen i neurofibrillære læsioner i hjernen med Alzheimers sygdom (AD). Hyperfosforylering forringer Taus mikrotubulibindingsfunktion, hvilket resulterer i destabilisering af mikrotubuli i AD-hjerner, hvilket i sidste ende fører til degeneration af de berørte neuroner. Talrige serin/threoninkinaser phosphorylerer Tau, herunder GSK-3beta, proteinkinase A (PKA), cyclinafhængig kinase 5 (cdk5) og caseinkinase II. Hyper-fosforyleret Tau findes i neurofibrillære læsioner i en række og andre lidelser i centralnervesystemet, såsom Picks sygdom, frontotemporal demens, cortico-basal degeneration og progressiv supranukleær parese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer447231-004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/08/2025 KatalognummerKMB7011
Partinummer447231-003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/06/2025 Katalognummer
Partinummer447231-002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/06/2025 Katalognummer
Partinummer447231-001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/06/2025 Katalognummer
Partinummer399280-008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/04/2025 Katalognummer
Kampagner
Kampagner
  • Invitrogen , Affymetrix eBioscience
    Limited time offer: Buy 2 and save 24% on essential ELISA
    Promo Code: 24080
    Expires2025-12-30
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Mouse Tau (i alt) ELISA Kit > 96 Prøver; HRP