Få mere at vide
Invitrogen™ Human AKT (Phospho) [pS473] ELISA Kit
Artikelnummer. 10009322
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde unitSize
10009322 96 prøver 96 tests
1 options
Artikelnummer. 10009322 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. KHO0111
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human AKT (Phospho) [pS473] ELISA Kittet er designet til at detektere og kvantificere niveauet af AKT (Phospho) [pS473] i friske eller frosne humane cellelysater. Assayet genkender både naturligt og rekombinant AKT (Phospho) [pS473]. Metodens princip Et monoklonalt indfangningsantistof specifikt for AKT (Phospho) [pS473] er blevet coatet på brøndene på 96-brøndspladen. Under den første inkubation pipetteres standarder med kendt indhold og ukendte prøver ind i brøndene, og antigenet binder til det immobiliserede (fange) antistof. Efter vask tilsættes et kaninantistof specifikt for målproteinet til brøndene og tjener som detektionsantistof ved at binde til det immobiliserede protein, der fanges under den første inkubation. Efter vask tilsættes en peberrodsperoxidase-mærket anti-kanin IgG. Dette binder til detektionsantistoffet for at fuldende sandwichen med fire medlemmer. Efter en tredje inkubation og vask for at fjerne alt det ubundne enzym, tilsættes en substratopløsning (TMB), som påvirkes af det bundne enzym for at producere farve. Intensiteten af dette farvede produkt er direkte proportional med koncentrationen af målprotein til stede i den originale prøve, og den optiske tæthed kan aflæses på en standard mikropladelæser. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
AKT1 (PKB alpha) er en serin/threoninkinase, der regulerer celleoverlevelse. Det aktiverede enzym hæmmer apoptose og stimulerer cellecyklusprogression ved at phosphorylere adskillige mål i forskellige celletyper, herunder cancerceller. Denne proteinkinase aktiveres af insulin, PI3K, IGF1 og forskellige andre vækst- og overlevelsesfaktorer. Akt fremmer celleoverlevelse ved at hæmme apoptose gennem phosphorylering og inaktivering af flere mål, herunder gaffelhoved-transskriptionsfaktorer og caspase-9. AKT-vejen er et vigtigt mål for opdagelse af kræftlægemidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P31749
Analyseområde 1.6 to 100 U/mL
Assay følsomhed <0.8 U/mL
Koncentration 1.6 U/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Cellelysater
Substrattype Serine/Threonine Kinases
Målarter Rotte, Mus, ADN
Til brug med (applikation) Celleanalyse, cellesignalering, cellelevedygtighed, spredning og funktion, opdagelse og udvikling af lægemidler, immunanalyser, kinase-antistoffer og immunoassays, kinasebiologi, klar-til-brug immunoassay, mål- og elektrodeidentifikation og -validering
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 207
Gen symbol AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,HIHGHH,PKBB,PKBBETA,PRKBB,RAC-BETA,MPPH,MPPH2,PKB-GAMMA,PKBG,PRKBG,RAC-Pk.-gamma,RAC-gamma,STK-2
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 8.3%
Intraassay CV 6.9
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Standardfortyndingsbuffer, Detektionsantistof, anti-rabbit-HRP, HRP fortynder, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Markør Gene Akt
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cell Lysate 10 μL
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål AKT1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs