Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ IEF Protein Gels, pH 3-7, 1,0 mm
Artikelnummer. 10405935
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
10405935 10-brønd Pakke med 5
10793305 12-brønd Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10405935 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EC6645BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1826.00 DKK
    1278.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 547.35 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Novex™ pH 3-7 IEF-geler bruges til pI-bestemmelse og er fremragende til native applikationer med opløselige proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) er en elektroforeseteknik, der adskiller proteiner baseret på deres isoelektriske punkt (pI).
Novex™ pH 3-7 IEF-geler bruges til pI-bestemmelse og er fremragende til native applikationer med opløselige proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) er en elektroforeseteknik, der adskiller proteiner baseret på deres isoelektriske punkt (pI). pI er den pH, hvor et protein ikke har nogen nettoladning og ikke bevæger sig i et elektrisk felt. Vertikale IEF-geler skaber effektivt en pH-gradient, så proteiner adskilles efter deres unikke pI.
IEG gels can be used to readily detect minor changes in a protein due to deamination, phosphorylation, or glycosylation, and can resolve different proteins of similar size that cannot be resolved on standard SDS-PAGE gels. Pre-focusing is not required. Total run time is approximately 2.5 hours.
Formulation
Novex™ IEF gels are 5% polyacrylamide and consist of high-purity acrylamide, bisacrylamide, TEMED, APS, ultrapure water, and 2% ampholytes. They do not contain denaturing reagents.
Recommended buffers
IEF is a sensitive technique which is affected by many factors. Our optimized, premixed IEF buffers reduce variability and help you obtain consistent results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 5%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type IEF
pH-område 3,5 til 6,8
Prøveindlæsningsvolumen 25μ L
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde pI (opladning)
Mængde 5 geler/æske
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje Novex
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle