Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ IEF Protein Gels, pH 3-10, 1,0 mm
Artikelnummer. p-7237811
Wells:
10-brønd
12-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10741264
Brand: Invitrogen™ EC6655BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
En æske med 5 geler
Novex™ pH 3-10 IEF-geler bruges til pI-bestemmelse og er fremragende til native applikationer med opløselige proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) er en elektroforeseteknik, der adskiller proteiner baseret på deres isoelektriske punkt (pI).
Novex™ pH 3-10 IEF-geler bruges til pI-bestemmelse og er fremragende til native applikationer med opløselige proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) er en elektroforeseteknik, der adskiller proteiner baseret på deres isoelektriske punkt (pI). pI er den pH, hvor et protein ikke har nogen nettoladning og ikke bevæger sig i et elektrisk felt. Vertikale IEF-geler skaber effektivt en pH-gradient, så proteiner adskilles efter deres unikke pI.
IEG-geler kan bruges til let at detektere mindre ændringer i et protein på grund af deaminering, phosphorylering eller glycosylering og kan opløse forskellige proteiner af lignende størrelse, som ikke kan opløses på standard SDS-PAGE-geler. Forfokusering er ikke påkrævet. Samlet køretid er cirka 2,5 timer.
Formulering
Novex™ IEF geler er 5 % polyakrylamid og består af højrent akrylamid, bisacrylamid, TEMED, APS , ultrarent vand og 2 % amfolytter. De indeholder ikke denaturerende reagenser.
Anbefalede buffere
IEF er en følsom teknik, som påvirkes af mange faktorer. Vores optimerede, færdigblandede IEF-buffere reducerer variabiliteten og hjælper dig med at opnå ensartede resultater.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type IEF
Wells 10-brønd
Mængde 5 geler/æske
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.