Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ pH 3-10 IEF Buffer Kit, Indeholder LC5300, LC5310, LC5311
Artikelnummer. 10297142
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10297142 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10297142 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5317
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Hvert sæt indeholder Novex IEF Anode Buffer, 50X (LC5300), Novex IEF katodebuffer pH 3-10, 10X (LC5310), Novex IEF prøvebuffer pH 3-10, 2X (LC5311)
Optimeret til brug med Novex™ pH 3-10 IEF geler
  • Koncentration: 20X
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Anode& Katodebuffere
Koncentration 20 X
Gel Type IEF
pH-område 3 til 10
Gel kompatibilitet Novex™ IEF geler
Mængde 1 sæt
Produktlinje Novex
Produkttype IEF Buffer Kit