Få mere at vide
Invitrogen™ Nylon membraner, 0,45μ m porestørrelse, 8 x 7,3 cm
Beskrivelse
Invitrogen Et proteins egenskaber ( dvs. ladning, hydrofobicitet osv.) påvirke dets evne til at binde sig til membranoverflader. At finde den rigtige membran kan kræve at eksperimentere med dit specifikke protein på forskellige membraner. Opbevar alle membraner ved stuetemperatur.
- Porestørrelse: 0,45 μm
- Størrelse, 8,3 x 7,3 cm
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og -blotting, proteiner, ekspression, isolering og analyse, Southern-blotting, Western-blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 8 cm |
| Bredde (metrisk) | 7.3 cm |
| Mængde | 20 membraner/filterpapir sandwich |
| Format | Sandwich |
| Materiale | Nylon |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (LxB) | 7.3 cm x 8 cm |
| Produktlinje | Novex |