Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat SDS Running Buffer (20X)
Artikelnummer. 11564986
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11564986 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11564986 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LA0041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 DKK
    783.65 DKK / 500ml
    Spare 106.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kræver
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning, der kræver en simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
Formuleret til adskillelse af proteiner, i deres denaturerede tilstand, på NuPAGE Novex Tris-acetat geler
  • NuPAGE Novex Tris-acetatgeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt, når de bruges sammen med NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer
  • Forblandede buffere er en bekvem måde at sikre ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved +4 °C til 25 °C. Garanteret holdbar i 6 måneder, medmindre andet er angivet i produktlitteraturen.
Buffer Kørende buffere
Koncentration 20 X
Gel Type SDS-SIDE
Gel kompatibilitet NuPAGE™ Tris-acetat geler
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Produktlinje NuPAGE
Produkttype SDS Kørende Buffer