Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate SDS Buffer Kit (til Tris-Acetat Geler), Indeholder 1 stk. LA0041, NP0004, NP0005, NP0007
Artikelnummer. 10718234
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10718234 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10718234 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LA0050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
20X NuPAGE Tris-acetat SDS Running Buffer (500mL), 10X NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (250 μl), NuPAGE Antioxidant (15 ml), 4X NuPAGE LDS prøvebuffer (10 ml)
Giv adskillelse af proteiner med stor molekylvægt, når de bruges sammen med NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer
  • NuPAGE Novex Tris-acetat-geler kan også køres med Tris-Glycine Native Running Buffer for at opløse native proteiner mere effektivt end Tris-Glycin-gelsystem
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Buffersæt
Indhold og opbevaring NuPAGE™ Tris-Acetate SDS Buffer Kit (til Tris-Acetate Gels) indeholder:
• 20X NuPAGE™ Tris-acetat SDS Running Buffer (500 ml): Opbevares ved °4 C til °25
C 10X
• NuPAGE™ Prøve-reduktionsmiddel (250μ l): Opbevares ved 2 °C til 8 °C
• NuPAGE™ Antioxidant (15 ml): Opbevares ved °4 C
•4X NuPAGE™ LDS prøvebuffer (10 ml): Opbevares ved 4 C °til 25 °C
Gel Type SDS SIDE Gel
Gel kompatibilitet NuPAGE Tris-acetat gel
Produktlinje NuPAGE
Mængde 1 sæt