Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Overførselsbuffer (20X)
Artikelnummer. p-4918341
Mængde:
125 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
125ml
Artikelnummer. 11539166
Brand: Invitrogen™ NP0006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at overføre proteiner fra NuPAGE Novex geler til membraner til Western blotting
NuPAGE Overførselsbuffer kan bruges sammen med Novex Semi-Dry Blotter til semi-tør overførsel eller med XCell II™ Blot-modul til våd (tank) overførsel. NuPAGE Antioxidant kan bruges sammen med NuPAGE Overførselsbuffer for at forbedre overførsel af reducerede proteiner til membraner.
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret holdbar i 6 måneder, medmindre andet er angivet i produktlitteraturen.
Buffer Overførselsbuffere
Koncentration 20X
Gel Type NuPAGE
Produkttype Overførselsbuffer
Gel kompatibilitet NuPAGE™ Geler
Produktlinje NuPAGE
Mængde 125 ml