Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Overførselsbuffer (20X)
Artikelnummer. 11539166
Skift visning
Mængde:
125 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11539166 125 ml 125ml
10564613 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11539166 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP0006
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruges til at overføre proteiner fra NuPAGE Novex geler til membraner til Western blotting
NuPAGE Overførselsbuffer kan bruges sammen med Novex Semi-Dry Blotter til semi-tør overførsel eller med XCell II™ Blot-modul til våd (tank) overførsel. NuPAGE Antioxidant kan bruges sammen med NuPAGE Overførselsbuffer for at forbedre overførsel af reducerede proteiner til membraner.
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret holdbar i 6 måneder, medmindre andet er angivet i produktlitteraturen.
Buffer Overførselsbuffere
Koncentration 20X
Gel Type NuPAGE
Gel kompatibilitet NuPAGE™ Geler
Mængde 125 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje NuPAGE
Produkttype Overførsels-buffer