Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Overførselsbuffer (20X)
Beskrivelse
NuPAGE Overførselsbuffer kan bruges sammen med Novex Semi-Dry Blotter til semi-tør overførsel eller med XCell II™ Blot-modul til våd (tank) overførsel. NuPAGE Antioxidant kan bruges sammen med NuPAGE Overførselsbuffer for at forbedre overførsel af reducerede proteiner til membraner.
1D-gelelektroforese, protein-gelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse, western blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. Garanteret holdbar i 6 måneder, medmindre andet er angivet i produktlitteraturen. |
| Buffer | Overførselsbuffere |
| Koncentration | 20 X |
| Gel Type | NuPAGE |
| Gel kompatibilitet | NuPAGE™ Geler |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Produkttype | Overførsels-buffer |