Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Prøve-reduktionsmiddel (10X)
Beskrivelse
Indeholder
NuPAGE Sample Reducing Agent (500mM dithiothreitol)
NuPAGE Prøvereduktionsmiddel indeholder 500 mM dithiothreitol (DTT) i en 10X koncentration klar til brug i en stabiliseret flydende form. Bruge NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, når der køres proteiner på NuPAGE Novex Bis-Tris geler for at holde proteinprøver i reduceret tilstand under elektroforese.
1D gelelektroforese, 2D gelelektroforese, isoelektrisk fokusering, proteingelelektroforese, proteinprøvefraktionering, proteinprøveforberedelse og proteinrensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | NuPAGE™ Prøvereduktionsmiddel (500 mM dithiothreitol) skal opbevares ved 4 °C. Garanteret holdbar i 6 måneder, medmindre andet er angivet i produktlitteraturen. |
| Koncentration | 500 mM |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Produkttype | Prøvereduktionsmiddel |