Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS Running Buffer (20X)
Artikelnummer. 11589156
Skift visning
Mængde:
500 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11589156 500 ml 500ml
11599156 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11589156 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.00 DKK
    806.65 DKK / 500ml
    Spare 131.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (20X)
Kræver
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning og kræver simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
Fremstillet med reagenser med høj renhed og er strengt kvalitetskontrolleret.
NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (20X) er formuleret til kun at køre proteiner på NuPAGE Novex Bis-Tris-geler. NuPAGE™ MOPS SDS Running Buffer anbefales til separation af små til mellemstore proteiner.
  • Få ensartede, bekvemme resultater af høj kvalitet
  • Forblandede NuPAGE-buffere er en praktisk måde at sikre ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Running Buffer
Koncentration 20X
pH 7.7
Fysisk form Væske
Produktlinje NuPAGE
Mængde 500 ml
Formulering 50 mM MOPS, 50 mM Tris Base, 0,1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7,7, 0,01-0,09% N,N-dimethylformamid