Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS Buffer Kit (til Bis-Tris Gels)
Beskrivelse
Indeholder
NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (20X, 500mL), NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (10X, 250μ L) indeholdende 500mM Dithiothreitol, NuPAGE Antioxidant (15 ml), NuPAGE LDS prøvebuffer (4X, 10mL)
Kræver
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning og kræver simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
De NuPAGE MOPS SDS Buffer Kit, designet til adskillelse af mellemstore til store proteiner på NuPAGE Novex Bis-Tris geler. Forblandet NuPAGE buffere er en bekvem måde at sikre ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Løbende buffer |
| Indhold og opbevaring | Indeholder • NuPAGE™ MOPS SDS Running Buffer (20X, 500 ml) • NuPAGE™ Prøvereduktionsmiddel (10X, 250μ l) indeholdende 500 mM dithiothreitol • NuPAGE™ Antioxidant (15 ml) • NuPAGE™ LDS prøvebuffer (10 ml) Opbevares hver ved 4 °C. Varm NuPAGE™ LDS Sample Buffer til 25 °C før brug. |
| Gel Type | SDS SIDE Gel |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Gel kompatibilitet | NuPAGE Bis-Tris Gel |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Mængde | 1 sæt |
Sikkerhed og håndtering
- NuPAGE MOPS SDS Buffer Kit (for Bis-Tris Gels)
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide