Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Running Buffer (20X)
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Includes
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X)
Requires
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning og kræver simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X) er formuleret til at køre proteiner på NuPAGE Novex Kun Bis-Tris geler. NuPAGE MES SDS Running Buffer anbefales til adskillelse af små til mellemstore proteiner.
- Brug af MES-buffer tillader proteiner at løbe hurtigere
- Sikrer ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Running Buffer |
| Koncentration | 20X |
| pH | 7.3 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Mængde | 5 l |
| Formulering | 1X: 50 mM MES, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.3 |