Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Buffer Kit (til Bis-Tris Gels)
Beskrivelse
Indeholder
NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X, 500mL), NuPAGE Prøvereduktionsmiddel (10X, 250μ L) indeholdende 500mM Dithiothreitol, NuPAGE Antioxidant (15 ml), NuPAGE LDS prøvebuffer (10 ml)
Kræver
Bufferne leveres som en koncentreret opløsning og kræver simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
Forblandet NuPAGE buffere er en bekvem måde at sikre ensartede elektroforeseresultater af høj kvalitet. Alle buffere er lavet med reagenser med høj renhed og er strengt kvalitetskontrolleret. Bufferne leveres som koncentreret opløsning og kræver simpel fortynding med deioniseret vand før brug.
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Specifications
Specifications
| Produkttype | Buffersæt |
| Indhold og opbevaring | Indeholder • NuPAGE™ MES SDS Running Buffer (20X, 500 ml) • NuPAGE™ Prøvereduktionsmiddel (10X, 250μ l) indeholdende 500 mM dithiothreitol • NuPAGE™ Antioxidant (15 ml) • NuPAGE™ LDS prøvebuffer (10 ml) Opbevares hver ved 4 °C. Varm NuPAGE™ LDS Sample Buffer til 25 °C før brug. |
| Gel Type | SDS SIDE Gel |
| Gel kompatibilitet | Novex Tricine Gel |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Mængde | 1 sæt |