Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS prøvebuffer (4X)
Beskrivelse
Indeholder
NuPAGE LDS Sample Buffer (4X), 10mL
Optimal proteinprøveforberedelse til polyacrylamidgelelektroforese (PAGE) kræver denaturering og reducerende proteindisulfidbindinger.
- Meget viskøs og koncentreret opløsning, der indeholder en højere koncentration af glycerol
- Indeholder dobbelt så meget LDS sammenlignet med mængden af SDS i Novex™ Tris-Glycine SDS Sample Buffer eller i Tricine SDS Sample Buffer
- NuPAGE™ LDS Sample Buffer skal bringes til stuetemperatur (°25 C) før brug
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Prøvebuffer (4X) indeholdende lithiumdodecylsulfat (LDS) ved pH 8,5 med SERVA Blue G250 og phenolrød. Opbevares ved 4 °C til 25 °C. |
| Buffer | Prøveindlæsningsbuffere |
| Koncentration | 4 X |
| Gel Type | NuPAGE |
| Gel kompatibilitet | NuPAGE™ Geler |
| Mængde | 10 ml |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Produkttype | LDS Sample Buffer |