Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Antioxidant
Artikelnummer. 11529166
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11529166 15 ml 15ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11529166 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. NP0005
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Indeholder 15 ml NuPAGE Antioxidant
Proprietær reagens, der holder proteiner i reduceret tilstand under proteingelelektroforese
Tilføj til løbebuffer i det øvre (katode) bufferkammer, når der udføres proteingelelektroforese under reducerende forhold.
  • Brug med prøver reduceret vha NuPAGE Prøve-reduktionsmiddel eller andre reduktionsmidler
  • Optimeret til neutral pH på NuPAGE Novex™ geler og er ikke kompatibel med andre gelkemier
  • Kan også tilføjes NuPAGE Overførselsbuffer for at forbedre overførsel af proteiner til membraner
  • Migrerer med reducerede proteiner for at opretholde reducerende forhold og for at forhindre reoxidation af følsomme aminosyrer såsom methionin og tryptophan
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 15 ml NuPAGE™ Antioxidant. Opbevares ved 4 °C. Garanteret holdbar i 6 måneder, medmindre andet er angivet i produktlitteraturen.
Mængde 15 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje NuPAGE
Produkttype Antioxidant
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NuPAGE Antioxidant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide