Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat miniproteingeler, 3 til 8 %, 1,0 mm, 2D-brønd
Artikelnummer. 12015665
Mængde:
10 geler (1 æske)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12015665
Brand: Invitrogen™ EA0376BOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
En æske med 10 geler
Separationsområde: 36 til 500 kd; Adskillelsestype: Denaturerende, Native; Til brug med: Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini
  • Kan også køres med Tris-Glycine Native Running Buffer for at opløse native proteiner mere effektivt end med Tris-Glycine gelsystemet
  • Fremstillet med strengt kvalitetskontrollerede reagenser med høj renhed: Tris-base, eddikesyre, akrylamid, bis-acrylamid, TEMED, APS og højt renset vand
  • Indeholder ikke SDS
2D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring En æske indeholder 10 geler. Opbevares i køleskab (2 –8 °C). Må ikke fryses. Holdbarheden er 6 måneder.
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 3 til 8 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-acetat
Produkttype Gradientside
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 36 til 500 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 2D-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Produktlinje Novex , NuPAGE
Mængde 10 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Våd is
Systemtype ZOOM™
Tykkelse 1.0 mm
Well Design 2D Nå
Længde (metrisk) 8 cm
Længde (metrisk) Gel 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) Gel 8 cm